Learn More
Benchmark Scientific™ BioClave Autoklavendrucker
Artikelnummer. 17954432
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BioClave-Forschungsautoklaven
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17954432 BioClave-Forschungsautoklaven 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17954432 Lieferant Benchmark Scientific™ Lieferanten-Nr. B4000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 CHF
    316.78 CHF / 1 Stück
    Sparen 56.22 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der BioClave Autoclave Drucker kann an den Autoklaven angeschlossen werden, um einen Ausdruck der Läufe zur Dokumentation zu erstellen.
  • Verbindet sich mit allen BioClave-Forschungsautoklaven
  • Liefert die Dokumentation des Autoklavierprozesses
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausgabe der Laufzeitparameter
Zur Verwendung mit (Geräte) BioClave-Forschungsautoklaven
Modell BioClave
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lb.
Gewicht (metrisch) 2.2 kg