Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 1000-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Erreichen Sie mit BioBasic™ PREP SEC 1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 73605-157846A
1704.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16601684
  • 1715.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Sorgen mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekülmassen von 70.000 bis 10.000.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Vorteile der BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC-Säule:
  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
  • Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • 120 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, Standard
Ausschluss der präparativen Größe
4300 psi (295 bar)
2 bis 8
25 m²/g
L59
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Größenausschluss
Größenausschluss
7,8 mm
150 mm
5 μm
1000 Å
60 °C
Diol (OH)
> 0,6 %
No
Präparative Chromatographie
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 1000-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen >