Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 1000-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 16546130 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
150 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16546130
Marke: Thermo Scientific™ 73605307846A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erreichen Sie mit BioBasic™ PREP SEC 1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Sorgen mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekülmassen von 70.000 bis 10.000.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Vorteile der BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC-Säule:
  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
  • Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • 120 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Präparativsäule, Standard
Durchmesser (metrisch) 7,8 mm
Zur Verwendung mit Ausschluss der präparativen Größe
Länge (metrisch) 300 mm
Max. Druck 4300 psi (295 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 1000 Å
Oberfläche 25 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L59
Stationäre Phase Diol (OH)
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung > 0,6 %
Säulentyp Größenausschluss
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Größenausschluss