Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-Säulen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-Säulen für die Trennung von Proteinen und Peptiden sowie von anderen anionischen Spezies und hochpolaren Molekülen.
Marke: Thermo Scientific™ 73105-101030
1024.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-Säulen für die Trennung von Proteinen und Peptiden sowie von anderen anionischen Spezies und hochpolaren Molekülen.
- 5 μm Partikelgröße, 300 Å Porengröße
- Urheberrechtlich geschützte, Protein-freundliche Ionenaustauschliganden aus Polyethylenimin (PEI), gebunden an reines deaktiviertes Silika
- Niedrige Hydrophobizität
- Kapazität von 0,22 mEq/g; Kohlenstoffbeladung 3 %
- Geeignet für Normalphasen- und hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)
- Stabil unter anspruchsvollen pH-Bedingungen (pH-Bereich 2 bis 8)
Spezifikation
Analysesäule | |
Gering | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
100 m²/g | |
N/A | |
BioBasic | |
3 % | |
No | |
Bio-LC |
1 mm | |
100 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
Polyethylenimin | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Mixed-Mode | |
Normalphase, HILIC, Ionenaustausch |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.