Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10314183 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10314183 100 mm 2,1 mm 1 Stück
10552465 50 mm 1 mm 1 Stück
10682284 50 mm 2,1 mm 1 Stück
10446644 50 mm 3 mm -
10304183 50 mm 4,6 mm 1 Stück
10519945 100 mm 1 mm 1 Stück
10513415 100 mm 4,6 mm 1 Stück
10170703 150 mm 1 mm 1 Stück
10671324 150 mm 2,1 mm 1 Stück
10221005 150 mm 3 mm 1 Stück
10630754 150 mm 4,6 mm 1 Stück
10253603 250 mm 4,6 mm 1 Stück
11578330 10 mm 1 mm 4 Stück
11588330 10 mm 2,1 mm 4 Stück
10659675 10 mm 3 mm 4 Stück
11598330 10 mm 4 mm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10314183 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 73105102130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-Säulen für die Trennung von Proteinen und Peptiden sowie von anderen anionischen Spezies und hochpolaren Molekülen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-Säulen für die Trennung von Proteinen und Peptiden sowie von anderen anionischen Spezies und hochpolaren Molekülen.
  • 5 μm Partikelgröße, 300 Å Porengröße
  • Urheberrechtlich geschützte, Protein-freundliche Ionenaustauschliganden aus Polyethylenimin (PEI), gebunden an reines deaktiviertes Silika
  • Niedrige Hydrophobizität
  • Kapazität von 0,22 mEq/g; Kohlenstoffbeladung 3 %
  • Geeignet für Normalphasen- und hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)
  • Stabil unter anspruchsvollen pH-Bedingungen (pH-Bereich 2 bis 8)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Hydrophobizität Gering
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ N/A
Stationäre Phase Polyethylenimin
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 3 %
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Normalphase, HILIC, Ionenaustausch
Verfahren Bio-LC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.