Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-Säulen Artikelnummer.: 10170703
Verfügbar ab: 03-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10170703 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
150 mm, 1 mm, 1 Stück
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10170703
Marke: Thermo Scientific™ 73105151030
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-Säulen für die Trennung von Proteinen und Peptiden sowie von anderen anionischen Spezies und hochpolaren Molekülen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-Säulen für die Trennung von Proteinen und Peptiden sowie von anderen anionischen Spezies und hochpolaren Molekülen.
  • 5 μm Partikelgröße, 300 Å Porengröße
  • Urheberrechtlich geschützte, Protein-freundliche Ionenaustauschliganden aus Polyethylenimin (PEI), gebunden an reines deaktiviertes Silika
  • Niedrige Hydrophobizität
  • Kapazität von 0,22 mEq/g; Kohlenstoffbeladung 3 %
  • Geeignet für Normalphasen- und hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)
  • Stabil unter anspruchsvollen pH-Bedingungen (pH-Bereich 2 bis 8)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 1 mm
Hydrophobizität Gering
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ N/A
Stationäre Phase Polyethylenimin
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 3 %
Säulentyp Ionenaustausch
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Ionenaustausch
Verfahren Bio-LC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-Säulen >