Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 HPLC-Säulen aus bioinertem PEEK, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10620346 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10620346
Marke: Thermo Scientific™ 72205252168
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ BioBasic 8 PEEK Bioinerte HPLC-Säulen für 5 μm Partikelgröße sind für die Trennung eines breiten Spektrums von Peptiden optimiert.
Thermo Scientific™ BioBasic 8 PEEK Bioinerte HPLC-Säulen für 5 μm Partikelgröße sind für die Trennung eines breiten Spektrums von Peptiden optimiert. Diese Hochleistungssäulen sind ideal zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen. Hervorragend geeignet zur Trennung von Peptiden mittlerer Hydrophobie, nominal kleiner als 20,000 Da.
  • 300 Å Porengröße für verbesserte Analyse der Biomoleküle
  • Eine exzellente Einstiegssäule für die Protein- und Peptidanalyse
  • Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
  • Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen im Bereich der Bio-inerten Säulen sind erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat PEEK Column
Durchmesser (metrisch) 2.1 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
USP-Typ L7
Stationäre Phase BioBasic 8
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 5 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase