Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Säule für die Umkehrphasen-Trennung von Proteinen und anderen Biomolekülen.
Marke: Thermo Scientific™ 72205-012101
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die leistungsstarken Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 LC-Säulen sind für die Trennung eines breiten Spektrums von Peptiden optimiert und eignen sich optimal für die Analyse von Proteinen und Peptiden sowie von anderen Biomolekülen.
- 300 Å Porengröße für verbesserte Analyse der Biomoleküle
- Eine exzellente Einstiegssäule für die Protein- und Peptidanalyse
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparative Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung | |
Unigard Halter mit Direktanschluss und freistehender Halter | |
400 bar | |
2 bis 9 | |
100 m²/g | |
L7 | |
BioBasic | |
5% | |
Ja | |
Vorsäulenkassette, 4/Pckg. |
2,1 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Silica | |
Umkehrphase | |
Reversed Phase |