Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Säule für die Umkehrphasen-Trennung von Proteinen und anderen Biomolekülen.
Marke: Thermo Scientific™ 72205-104630
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die leistungsstarken Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 LC-Säulen sind für die Trennung eines breiten Spektrums von Peptiden optimiert und eignen sich optimal für die Analyse von Proteinen und Peptiden sowie von anderen Biomolekülen.
- 300Å Porengröße für verbesserte Analyse der Biomoleküle
- Eine exzellente Einstiegssäule für die Protein- und Peptidanalyse
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Spezifikation
Analytical Column | |
100 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C8 | |
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
4.6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 to 9 | |
100 m²/g | |
L7 | |
BioBasic | |
5% | |
Yes | |
Analysesäule |