Learn More
BioBasic™ 8 HPLC Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 5 %; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific 72205-254030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific BioBasic 8 Analytical HPLC Säulen wurden speziell für die Trennung eines großen Peptidenspektrums optimiert.
Eine Reihe von Hochleistungssäulen für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen. Hervorragend geeignet zur Trennung von Peptiden mittlerer Hydrophobie, nominal kleiner als 20.000 Da.
- 300Å Porengröße für verbesserte Analyse der Biomoleküle
- Eine exzellente Einstiegssäule für die Protein- und Peptidanalyse
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Spezifikation
Analytical Column | |
LC/MS | |
5 μm | |
300 Å | |
L7 | |
High Purity, Base-Deactivated Silica | |
Zurück - Phase | |
Reversed Phase |
4 mm | |
250mm | |
2 - 10 | |
100 m²/g | |
BioBasic 8 | |
5% | |
Ja |