Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 300-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 16671674 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
150 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
7,8 mm
7,8 mm
20 mm
Säulenformat:
Hochtemperatursäule
Präparative Vorsäule
Präparativsäule, Standard
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16671674
Marke: Thermo Scientific™ 73505037821A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Sorgen Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC-Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 7.000 bis 1.200.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Vorteile der BioBasic™ PREP SEC 300 HPLC-Säule:
  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulennutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
  • Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • 300 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Präparative Vorsäule
Durchmesser (metrisch) 7,8 mm
Zur Verwendung mit Ausschluss der präparativen Größe
Länge (metrisch) 30 mm
Max. Druck 4300 psi (295 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L59
Stationäre Phase Diol (OH)
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung > 2 %
Säulentyp Größenausschluss
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Größenausschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präparative Chromatographie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.