Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Bieten Sie mit BioBasic™ SEC 1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 73605-307846
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Bieten Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000 Größenausschluss-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen bieten äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 100 bis 10.000.000 Da für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Ideal für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- Porengröße 1000 Å
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Hochtemperatursäule | |
300 mm | |
5 µm | |
L33 | |
BioBasic | |
Größenausschluss | |
Hochtemperatursäule |
7,8 mm | |
400 bar | |
1000 Å | |
Diol | |
Silika, sphärisch, vollständig porös, ultrarein | |
Size Exclusion |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.