Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 4 %; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 72305-154030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Basiert auf 300 Å Silikagel für außergewöhnliche Leistung bei Biomolekülen
- Geringe Kohlenstoffbeladung für optimale Retention von größeren Peptiden und Proteinen
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
Niedrig | |
5 μm | |
300 Å | |
Gehäuse L26 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4 mm Innendurchmesser | |
150 mm | |
2 bis 10 | |
100 m²/g | |
Gehäuse C4 | |
4% | |
Ja |