Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11598320 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
11598320 10 mm 2,1 mm -
10583995 50 mm 1 mm 1 Stück
10263313 50 mm 2,1 mm 1 Stück
10395003 100 mm 1 mm 1 Stück
10581105 100 mm 2,1 mm 1 Stück
10692854 100 mm 4,6 mm 1 Stück
10649585 150 mm 1 mm 1 Stück
10110693 150 mm 2,1 mm 1 Stück
10384513 150 mm 4,6 mm 1 Stück
10344563 250 mm 2,1 mm 1 Stück
10541305 250 mm 4,6 mm 1 Stück
11508330 10 mm 4 mm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11598320 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 72305012101
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie dieses Silika mit 300 Å großen Poren für die Analyse größerer hydrophober Proteine und Peptide, die zu fest an C8- oder C18-Säulen binden.
Die leistungsstarken Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC-Säulen sind für die Analyse größerer Proteine und Peptide ausgelegt und eignen sich optimal für die Analyse von Proteinen und Peptiden sowie von anderen Biomolekülen mit hoher Hydrophobizität.
  • Basiert auf 300 Å-Silika für außergewöhnliche Leistung bei Biomolekülen
  • Geringere Kohlenstoffbelastung für optimale Retention größerer Peptide und Proteine
  • Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
  • Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparative Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L26
Stationäre Phase C4
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 4 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Verfahren Bio-LC
Produkttyp Vorsäulenkartusche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.