Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 HPLC-Säulen
Verwenden Sie dieses Silika mit 300 Å großen Poren für die Analyse größerer hydrophober Proteine und Peptide, die zu fest an C8- oder C18-Säulen binden.
Marke: Thermo Scientific™ 72305-252130
930.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die leistungsstarken Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC-Säulen sind für die Analyse größerer Proteine und Peptide ausgelegt und eignen sich optimal für die Analyse von Proteinen und Peptiden sowie von anderen Biomolekülen mit hoher Hydrophobizität.
- Basiert auf 300 Å-Silika für außergewöhnliche Leistung bei Biomolekülen
- Geringere Kohlenstoffbelastung für optimale Retention größerer Peptide und Proteine
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparative Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
C4 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Bio-LC |
2,1 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 9 | |
100 m²/g | |
L26 | |
BioBasic | |
4 % | |
Ja | |
Analysesäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.