Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ HPLC-Säulen mit 18-Nanobore
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Durchmesser (metrisch):
75 μm
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
Mit Flussraten im nl-Bereich (nl/min) bieten Thermo Scientific™ BioBasic 18 Nanobore HPLC-Säulen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als herkömmliche Elektrospray-Säulen im ml-Bereich (ml/min).
- Hoch empfindliche, flexible Silika-Kapillarsäulen
- Sehr gut geeignet für LC/MS-Anwendungen
Eigenschaften der BioBasic 18-Festphase
- 300 Å Porengröße zur optimalen Analyse der Biomoleküle
- Stationäre Phase mit hoher Peak-Kapazität
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
Bestellinformationen:
Soweit nicht anderweitig angegeben, werden IntegraFrit und PicoFrit in Einheiten mit jeweils einer Säule vertrieben.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Nanobore Column with PicoFrit |
| Durchmesser (metrisch) | 75 μm |
| Zur Verwendung mit | Nanospray-LC/MS |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 10 |
| Porengröße | 300 Å |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | BioBasic 18 |
| Produktlinie | BioBasic |
| Mehr anzeigen |