Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ HPLC-Säulen mit 18-Nanobore
Artikelnummer. 11801911 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Durchmesser (metrisch):
75 μm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 11801911
Marke: Thermo Scientific™ 72105107582
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Flussraten im nl/min-Bereich (im Gegensatz zu ml/min) bieten BioBasic 18 Nanobore HPLC-Säulen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als herkömmliche Elektrospray-Säulen.
Mit Flussraten im nl-Bereich (nl/min) bieten Thermo Scientific™ BioBasic 18 Nanobore HPLC-Säulen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als herkömmliche Elektrospray-Säulen im ml-Bereich (ml/min).
  • Hoch empfindliche, flexible Silika-Kapillarsäulen
  • Sehr gut geeignet für LC/MS-Anwendungen
Eigenschaften der BioBasic 18-Festphase
  • 300 Å Porengröße zur optimalen Analyse der Biomoleküle
  • Stationäre Phase mit hoher Peak-Kapazität
  • Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
Bestellinformationen:
Soweit nicht anderweitig angegeben, werden IntegraFrit und PicoFrit in Einheiten mit jeweils einer Säule vertrieben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Nanobore Column with PicoFrit
Durchmesser (metrisch) 75 μm
Zur Verwendung mit Nanospray-LC/MS
Länge (metrisch) 100 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 10
Porengröße 300 Å
USP-Typ L1
Stationäre Phase BioBasic 18
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 9 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Picofrit Multi