Learn More
Gilac™ Biobasierte Feststoffkisten
Artikelnummer. 17978801
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17978801 9 l 1 Stück
17948411 15 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17978801 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G1793911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.76 CHF
    15.70 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.06 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die biobasierte Feststoffkiste ist für die Lagerung von Rohstoffen konzipiert und lässt sich dank abgerundeter Ecken und Böden leicht reinigen.
  • 600 x 400 mm große, biobasierte Vollkiste.
  • Für Caterer und Gastronomen: Lagerkiste für Rohstoffe.
  • Stapelbar mit und ohne Deckel, maximale Stapelhöhe.
  • Innovatives Design für noch mehr Komfort:
    • Abgerundete Ecken und Unterseite für einfache Reinigung.
    • Optimierte Seitenverstärkungen ermöglichen es Ihnen, die Kisten mit Ihrem Logo individuell zu gestalten.
    • Abgerundete Außenecken gewährleisten eine beschädigungsfreie Arbeitsumgebung.
    • Die biobasierte Feststoffkiste ist farbstofffrei und hat ein weißes Aussehen.
  • Biobasierte Materialien werden aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen anstatt aus begrenzten Energiequellen wie fossilen Brennstoffen hergestellt.
  • Als verantwortungsbewusster französischer Hersteller bietet GILAC nun Alternativen zu Standardmaterialien an und gewährleistet dabei ein optimales Niveau an Qualität und Lebensmittelsicherheit.
  • Diese robuste Kiste ergänzt das bestehende Sortiment an robusten Kisten aus herkömmlichen Materialien.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,38 gal.
Kapazität (metrisch) 9 l
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Material HDPE
Form Rechteckig
Produkttyp Verschlag
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 50 mm
Länge (metrisch) 600 mm
Länge (angloamerikanisch) 23,6 Zoll
Breite (metrisch) 400 mm
Breite (angloamerikanisch) 15,7 Zoll
Höhe (metrisch) 50 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.