Learn More
Tork Biobasiertes Hochleistungs-Reinigungstuch W4
Artikelnummer. 30243808 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243808 Weiß 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243808 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 930179
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese biobasierten Reinigungstücher absorbieren und entfernen Fett und Schmutz effektiv. Dank der Einzelblattentnahme und ihrer äußerst robusten Bauweise können sie wiederholt verwendet werden, was Kosten und Verbrauch reduziert.
  • Reduzieren Sie Ihre Umweltbelastung mit diesen Reinigungstüchern aus 99 % pflanzlichen Fasern.
  • Fördern Sie die Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz mit pflanzenbasierten Reinigungstüchern, die unter Anwendung von Zero-Waste-Produktionsmethoden hergestellt werden.
  • Verbessern Sie die Effizienz, da diese exelCLEAN™ Reinigungstücher beschleunigen die Reinigung um bis zu 30 %, erleichtern sie um 20 % und reduzieren den Lösungsmittelverbrauch im Vergleich zu Mischlappen um bis zu 40 %.
  • Abfall minimieren durch 100% recycelte Kartonfasern in der Verpackung und 30% recycelten Kunststoffanteil in der Innenverpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hochleistungs-Scheibenwischer
Länge (angloamerikanisch) 6,42 in.
Länge (metrisch) 16.3 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,51 in.
Breite (metrisch) 14 cm
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lage 1-ply