Learn More
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOP
Artikelnummer. 10789531
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
48 x 60 cm
5000 x 60 cm
60 x 1000 cm
Menge:
Gehäuse 100Pack
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge Packungsgröße
10789531 48 x 60 cm Gehäuse 100Pack 100 Stück
10542323 60 x 1000 cm Je 1 1 Stück
10420053 5000 x 60 cm Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10789531 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.55 CHF
    222.60 CHF / 100 Stück
    Sparen 9.95 CHF
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Schutz von Laboroberflächen vor Verschüttungen.
  • Filterpapier, einseitig mit Polyethylen beschichtet
Specifications
Produkttyp Oberflächenschutzpapier
Abmessungen (L x B) 48 x 60 cm
Dicke 0.22 mm
Menge Gehäuse 100Pack