Learn More
IBA Solutions For Life Science Bio-dUTP
Ein modifiziertes Oligonukleotid (3'-modifizierte Oligos), das für Klonierung und Expressionsanwendungen verwendet wird.
Marke:  IBA Solutions For Life Science 5-0617-002
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643668
  • 515.00 CHF / 200 Nanomol
Verfügbar ab
10-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IBA verfügt über eine Nukleosid-Triphosphat-Syntheseeinrichtung, die ein umfangreiches Sortiment an Triphosphat-Synthesen für viele Anwendungen bietet.
  • Alle Produkte sind doppelt HPLC-gereinigt, entsalzt und durch HPLC und 31P-NMR gut charakterisiert
  • Auch als Monophosphate und Nukleoside erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Klonung und Expression
200 nmol
Ja
Nukleotid (3'-modifiziertes Oligo)