Learn More
Nitritex™ Bio-Clean™ D Einweg-Overall mit Kapuze
Click to view available options
Größe:
3 Extragroß
4 Extragroß
Größe (metrisch) Brustkorb:
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
Höhe (metrisch):
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Beschreibung
Includes
Reißverschluss vorne mit Schutzklappe und elastischer Kapuze
- Fusselarm
- Daumenschlaufe für sicheren Halt
- Elastische Öffnungen zur Einschränkung der Partikelfreisetzung
- Verhindert Faltenbalgeffekt durch Luftdruckaufbau
- Eingebundene Nähte, hochwertiger Reißverschluss mit selbsthaftender Materialklappe
- Überschuhe haben rutschfeste Sohlen und verstärkte Schnürbänder
- Antistatisch
Certifications
ISO Class 4
Spezifikation
Produkttyp | Isolierkittel |
Größe | 3 Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | CleanTough™ Stoff |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Stulpenform | Elastisch |
Hood Type | Elastisch |
Saumtyp | Gebunden |
Sterilität | Nicht steril |