missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leica Microsystems Binokulartubus, DM500/750

Eine von mehreren geeigneten Sichtkopfoptionen für die Mikroskope DM500/700. Leica Microsystems™ Binokulartubus, DM500/750 mit einem Winkel von 45° oder 30° verbessert den Sehkomfort.

Marke:  Leica Microsystems 13613520

Additional Details : Gewicht : 0.50000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12326673

  • 864.00 CHF / 1 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 20-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Für DM500/700-Schul-Verbundmikroskope.
  • Erhältlich mit 45°- oder 30°-Winkel.
Spezifikation

Spezifikation

45°
1 Ea.
DM500/750 Series Microscopes
Binocular Tube
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate