Learn More
Macherey-Nagel™ Bindungspuffer, NT
Artikelnummer. 15829107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15829107 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15829107 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740614.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 CHF
    179.01 CHF / 1000 Milliliter
    Sparen 39.99 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bindungspuffer NT zur Verwendung mit NucleoSpin 8 / 96 PCR Clean‐up Kits
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bindungspuffer NT
CAS 593-84-0
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Direkte Reinigung von PCR-Reaktionsgemischen
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ PCR-Reinigungskit
pH 4,5 bis 5,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 1000 mL
Zusammensetzung Guanidiniumthiocyanat
Geruch Essigsauer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer NT
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate