Learn More
Macherey-Nagel™ Bindungspuffer MX
Der Bindungspuffer passt die Bindungsbedingungen an, um kleine und große RNA unter Verwendung des kompatiblen NucleoSpin™ RNA-Aufreinigungskits und der NucleoZOL-Reagenz effektiv zu isolieren.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740405.60
Artikelnummer. 15809097
  • 127.00 CHF / 60 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Zusätzlicher Bindungspuffer zur Verwendung mit NucleoSpin™ RNA-Kits: miRNA, totalRNA FFPE
  • Ermöglicht die Verwendung von NucleoZOL-Reagenzien mit NucleoSpin 96 RNA-Kits
  • Passt die Bindungsbedingungen für die Bindung kleiner und großer RNA an die Silika-Membran an
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
60 mL
Geruchsneutral
Flüssig
6,0 bis 8,0
123-91-1
< 2% in Wasser
1,4-Dioxan
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Bindungspuffer MX > 60 ml