Learn More
Macherey-Nagel™ Bindungspuffer BB
Artikelnummer. 15839087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
110 mL
Packungsgröße:
110 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15839087 110 mL 110 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15839087 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740394.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 CHF
    122.94 CHF / 110 Milliliter
    Sparen 28.06 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bindungspuffer BB zur Verwendung mit NucleoSpin cfDNA XS Kits
Zur schnellen Aufreinigung zirkulierender DNA aus Plasma und Serum
  • Hohe Rückgewinnung selbst von fragmentierter DNA > 50 bp
  • Elution in lediglich 5 μl
  • Konzentrierte DNA auch aus verdünnten Proben
  • Gebrauchsfertige DNA für Echtzeit-PCR
  • Ideal für die Analyse von fötaler DNA aus maternalem Plasma
  • Ideal für den Nachweis von Tumormarkern im Plasma
  • Verwendet Mini-Spin-Säulen mit Silika-Membrantechnologie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puffer BB
CAS 593-84-0
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung zirkulierender DNA aus Plasma oder Serum
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ Plasma XS Kit
pH 5,0 bis 7,0
Physikalische Form Flüssig
Menge 110 mL
Zusammensetzung Guanidiniumthiocyanat; Ethanol