Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Binding Buffer for Annexin V
Artikelnummer. 15541947
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Produktkode 15541947
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ BMS500BB
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Indeholder
Bindungspuffer (4x) für Annexin V
50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Bindungspuffer
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produktlinie eBioscience
Menge 50 ml
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.