Learn More
R&D Systems™ BINA
Artikelnummer. 18076052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18076052 50 mg 50 Milligramm
18015122 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18076052 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4048/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective positive allosteric modulator of mGlu2
Selective positive allosteric modulator of mGlu2 (EC50 = 33.2 nM in CHO cells expressing human mGlu2). Displays no effect on glutamate-induced activation of other mGlu receptor subtypes. Exhibits antipsychotic and anxiolytic properties in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 866823-73-6
Summenformel C30H30O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BINA
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 454.56
Reinheit >98%
Molekulargewicht 454.566