missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bimatoprostsäure, TRC

Artikelnummer. 17973065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17973065 10 mg 10 Milligramm
17982965 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17973065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB38682010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 38344-08-0
Summenformel C23 H32 O5
Molekulargewicht (g/mol) 388.5
Synonym 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]cyclopentyl]-, (5Z)- (9CI), 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3α,5α]]-, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic acid, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(S,E)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid, 17-Phenyl-18,19,20-trinor-PGF2α, 17-Phenyl-18,19,20-trinorprostaglandin F2α, Bimatoprost acid, PhXA 70, U 35687
IUPAC-Name (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]Hept-5-Enosäure
SMILES O[C@@H](CCc1ccccc1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bimatoprost acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H32O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,24-26H,2,7,10-13,16H2,(H,27,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Formelmasse 388.225
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.