Learn More
Bilirubin (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30346234
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346234 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346234 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3853001G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bilirubin
CAS 635-65-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C33 H36 N4 O6
Menge 1 g
Synonym 21H-Biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo-, Biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl- (8CI), Hematoidin (6CI), 2,17-Diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo-21H-biline-8,12-dipropanoic acid, (4Z,15Z)-Bilirubin IXα, (Z,Z)-Bilirubin, (Z,Z)-Bilirubin IXα, Bilirubin, Bilirubin IXα, Cholerythrin, NSC 26685
InChI-Formel InChI=1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
SMILES CC1=C(C=C)\C(=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C\4/NC(=O)C(=C4C)C=C)c(C)c3CCC(=O)O)c(CCC(=O)O)c2C)\NC1=O
IUPAC-Name 3-[2-[[3-(2-carboxyethyl)-5-[(Z)-(3-ethenyl-4-methyl-5-oxopyrrol-2-yliden)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-2-yl]methyl]-5-[(Z)-(4-ethenyl-3-methyl-5-oxopyrrol-2-ylidene)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-3-yl]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 584.662
Formelmasse 584.263
Reinheit (%) >95