Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysematrix Z,50 ml-Röhrchen
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lyse-Matrix Z, 50 ml-Röhrchen für die Trennung und Reinigung von Nukleinsäuren
Marke:  MP Biomedicals™ 116979050
Additional Details : Gewicht : 2.49400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15272860
  • 567.10 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Jedes schlagfeste 50 ml-Röhrchen enthält Yttria-stabilisierte Zirconiumoxid-Beads von 0,5 mm Durchmesser.
  • Y2O3 + ZrO2 hat eine hohe Dichte und eine äußerst hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände ist, während seine glatte Oberfläche Aufscheren minimiert.
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
Yttria-stabilized Zirconium Oxide
Pflanzen-, Tiergewebs-, Holz-, Samen-, Boden-, Lehm-, Bakterien-, Insekten-, Alt-, Trockenproben, Plants, Insects
FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96
Z
50 x 50 ml
Raumtemperatur
Dnase-free
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
Lyse-Matrixröhrchen
Rnase-free
Sonderangebote
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.