Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysematrix Z,50 ml-Röhrchen
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lyse-Matrix Z, 50 ml-Röhrchen für die Trennung und Reinigung von Nukleinsäuren
Marke:  MP Biomedicals™ 116979002
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15252860
  • 27.67 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lysematrix Z-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Sie eignen sich ideal für die Lyse von tierischem und pflanzlichem Gewebe und ganzen Insekten. Lysematrix Z ist eine Alternative zur sehr aggressiven Lysematrix A für Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe.
  • Schlauchgröße: 50 ml
  • Probentypen: Tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, zähe Stämme, Wurzeln, Samen, ganze Insekten
  • Matrix-Zusammensetzung: 2 mm-Yttrium-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix Z
2 x 50 ml
Raumtemperatur
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Lyse-Matrixröhrchen
RNase-frei
Sonderangebote
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.