Learn More
Applied Biosystems™ 3730/3730xl DNA Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v3.1
Beschreibung
Includes
Dieses Kit enthält vier Röhrchen mit hsp69-Standardsequenz, die für Geräte- und Spektralkalibrierungen verwendet wird
Dieses Kit enthält vier Röhrchen mit hsp69-Standardsequenz, die für Geräte- und Spektralkalibrierungen verwendet wird.
Bestellinformation
Kit
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält vier Röhrchen mit hsp69-Standardsequenz, die für Geräte- und Spektralkalibrierungen verwendet wird. Dieses Material wird mit den 3730 und 3730XL DNA-Analysatoren verwendet. Bei -15 bis -25 °C lagern. |
| Format | Rörchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Produktlinie | BigDye Terminator, BigDye |
| Produkttyp | Sequenzierungsstandards |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Trockeneis |