Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator Version 3.1 Zyklus-Sequenzierungskit
Artikelnummer. 17152979 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 Reaktionen
100 Reaktionen
24 Reaktionen
25,000 Reaktionen
5000 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
24 Reaktionen
25000 Reaktionen
Artikelnummer. 17152979
Marke: Applied Biosystems™ 4337458
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
10 x 20 ml-Röhrchen mit BigDye™ Terminator v3.1 Fertiges Reaktionsgemisch, 4 Röhrchen M13 (-21) Primer, 4 Röhrchen pGEM Control DNA, 1 x 233 ml-Röhrchen mit 5x Sequenzierungspuffer (kann bei 4 °C gelagert werden)
BigDye™ Terminator v3.1 Zyklus-Sequenzierungskit mit stabiler, hochflexibler Chemie
  • Verbessern Sie die Qualität Ihrer Ergebnisse für ein breites Spektrum von Sequenzierungsanwendungen.
  • Optimiert für lange Leseweiten
  • Bessere Farbstoffmobilitätseigenschaften
  • Verbesserte Leistung beim Lesen durch GT-reiche Regionen
  • Längere und höherwertige Auslesungen mit einheitlichen Spitzenhöhen und optimaler Signal-Balance
  • Höhere Produktivität und geringere Kosten
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 10× 20-ml-Röhrchen mit BigDye™ Terminator Version 3.1 fertiges Reaktionsgemisch
• 2 Röhrchen M13 (-21) Primer
• 2 Röhrchen pGEM Kontroll-DNA
• 2× 233-ml-Röhrchen mit 5x Sequenzierungspuffer (kann bei 4 °C gelagert werden)
Lagern Sie das Kit bei -15 °C bis -25 °C und vermeiden Sie wiederholte Gefrier-Auftauzyklen.
Format 12-Well-Streifen, 8-Well-Streifen, 96- oder 384-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardsequenzierung
Produktlinie BigDye™ Terminator
Produkttyp Sequenzierungspuffer
Menge 25,000 Reaktionen
Verfahren Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren
Template-Kompatibilität BAC-DNA, Plasmid-DNA (≤ 15 kb), PCR-Amplikone, einzelsträngige DNA