missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ BigClean™-Lyse-Matrix-Röhrchen mit 50 Edelstahlkugeln

Artikelnummer. 15222840 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 50 ml
50 x 50 ml
100 x 50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15222840

Marke: MP Biomedicals™ 116941010

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

BigClean™ Lysematrix-Röhrchen mit 50 Edelstahlkugeln zum Aufbrechen von harten/spröden Proben

  • Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA-Extraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
  • Jedes stoßfeste 50 ml-Röhrchen enthält fünfzig (50) 1/4 Zoll (6,3 mm, 0,25 cal.) Edelstahl-Mahlkugeln

Certifications

DNase- und RNase-frei

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Probentyp Tierisches Gewebe, Bakterien (Gram +/-), Knochen, Fäkalien, Fixierte Proben, Lebensmitteln, Pilze, Herz, Lunge, Pflanzen, Wurzeln, Samen, Skelettmuskel, Klärschlamm, Bodenproben, Sporen, Abwasser, Hefe
Zur Verwendung mit (Geräte) Adapter: BigPrep (2 x 50 ml); CoolBigPrep (2 x 50 ml); BigFlex (8 x 50 ml); ConeFlex Legacy (ermöglicht alle FP24 Adapter auf FP96); Gerät: FastPrep-24, FastPrep-96
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
Matrix Edelstahl
Produkttyp Lab Essentials
Menge 10 x 50 ml

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt