Learn More
Trajan Scientific and Medical Große Falle – Sauerstoff
Click to view available options
Anschlusstyp:
1/4 Zoll
1/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Filter mit hoher Kapazität, ideal für die Reinigung von Großpackungen – Kapazität von 3 l Sauerstoff
- Effizienz <1 ppb
- Kann verwendet werden, wenn mehrere Geräte von einer einzigen Gasquelle aus angeschlossen werden
- Gesinterte Edelstahlfrits verhindern Partikelkontamination
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ECD und TCD bei Verwendung mit einem Feuchtigkeitsfilter, PID bei Verwendung mit einem Kohlenwasserstofffilter, ICP-AES (ICP-OES) und ICP-MS |
| Modell | Sauerstoff |
| Volumen (metrisch) | 750 cm3 |
| Anschlusstyp | 1/8 Zoll |
| Beschreibung | Entfernt Sauerstoff sowie Spuren von Schwefel- und Chlorverbindungen aus Trägergas |
| Zur Verwendung mit | Befestigungsklemme für große Trap |
| Druck | 250 psig |
Nur für Forschungszwecke