Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bifonazole |
| Schmelzpunkt | 149.0°C |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (1 g, 105°C, 1 h) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 310.39 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bifonazole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO– Nur für Forschungszwecke