Learn More
Bifonazol, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15510584 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15510584
Marke: Thermo Scientific Acros 458620010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 60628-96-8
Summenformel C22H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 310.39
InChI-Schlüssel OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bifonazole, mycospor, trifonazole, bifonazol, bifonazolum, amycor, azolmen, bifonazol inn-spanish, bifonazolum inn-latin, 1-4-biphenylyl phenylmethyl-1h-imidazole
PubChem CID 2378
ChEBI CHEBI:78692
IUPAC-Name 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bifonazole
Schmelzpunkt 149.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 1 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 310.39
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bifonazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /