Learn More
Bifenazat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bifenazate |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bifenazate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20) |
| Lösungstyp | Neat |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 300.1474 |
| Reinheit (%) | >95% |