Learn More
Bifenazat-Diazen 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320565 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320565 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10579510AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bifenazate-diazene
CAS 149878-40-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bifenazate-diazene
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H18 N2 O3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Diazenecarboxylic acid, 2-(4-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)-, 1-methylethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,1-3H3
SMILES COc1ccc(cc1N=NC(=O)OC(C)C)c2ccccc2
IUPAC-Name Propan-2-yl (NE)-N-(2-Methoxy-5-phenylphenyl)iminocarbamat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 298.34
Menge 1 mL
Formelmasse 298.1317 g/mol