missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bid Polyclonal Antibody, DyLight™ 488
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16357384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16357384 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16357384 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA578872

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control - Flow: K562 cell.

BID is a death agonist that heterodimerizes with either agonist BAX or antagonist BCL2. Bid is a member of the BCL-2 family of cell death regulators. BID is a mediator of mitochondrial damage induced by caspase-8 (CASP8); CASP8 cleaves this encoded protein, and the COOH-terminal part translocates to mitochondria where it triggers cytochrome c release. BID is also a pro-apoptotic member of the Bcl 2 family. BID usually exists in an inactive form in the cytosolic fraction of living cells and becomes cleaved and activated by caspase 8 in response to TNF alpha or Fas ligand. Once BID is cleaved, the C-terminal 15 kDa fragment of BID (p15) translocates onto mitochondria and is sufficient to trigger cytochrome c release, resulting in cell apoptosis. BID serves as a direct molecular link between caspase 8 activation and mitochondrial death machinery.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Bid
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 200 μg/mL
Konjugat DyLight 488
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen BID
Gen-Zugriffsnummer P55957
Gen-Alias 2700049M22Rik; AI875481; apoptic d; apoptic death agonist; apoptotic death agonist BID; AU022477; BH3 interacting domain death agonist; BH3-interacting domain death agonist; BH3-interacting domain death agonist p11; BH3-interacting domain death agonist p13; BH3-interacting domain death agonist p15; Bid; BID isoform ES(1b); BID isoform L(2); BID isoform Si6; desmocollin type 4; FP497; HGNC:1050; Human BID coding sequence; MGC15319; MGC42355; OTTHUMP00000196197; p11 BID; p13 BID; p15 BID; p22 BID
Gensymbole BID
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen E. coli-derived human Bid recombinant protein (Position: M1-D195).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 637
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.