Learn More
Bicyclopyron 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309210 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309210 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10579000AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bicyclopyrone
CAS 352010-68-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bicyclopyrone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H20 F3 N O5
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-Hydroxy-3-[[2-[(2-methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, Bicyclopyrone
InChI-Formel InChI=1S/C19H20F3NO5/c1-27-6-7-28-9-13-12(4-5-14(23-13)19(20,21)22)18(26)15-16(24)10-2-3-11(8-10)17(15)25/h4-5,10-11,24H,2-3,6-9H2,1H3
SMILES COCCOCc1nc(ccc1C(=O)C2=C(O)C3CCC(C3)C2=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxyethoxymethyl)-6-(trifluormethyl)pyridin-3-carbonyl]bicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 399.36
Menge 1 mL
Formelmasse 399.1294 g/mol