Learn More
Bicyclo[2.2.2]oct-7-en-2,3,5,6-Tetracarbonsäuredianhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11315279 25 g 25 Gramm
11325279 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19632.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1719-83-1 | C12H8O6 | 248.19 g/mol
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride is used to prepare the thermo-cured cycloaliphatic polyamic acid and photo-cured cycloaliphatic polyamic ester, which were then converted to cycloaliphatic polyimide film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-Tetracarbonsäuredianhydrid wird zur Herstellung der thermisch gehärteten cycloaliphatischen Polyaminsäure und des photogehärteten cycloaliphatischen Polyamidester verwendet, die anschließend in eine cycloaliphatische Polyimidfolie umgewandelt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1719-83-1
Summenformel C12H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 248.19
MDL-Nummer MFCD00082228
InChI-Schlüssel XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c
PubChem CID 102679
SMILES C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Schmelzpunkt ∼360°C
Menge 25 g
Beilstein 294213
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 248.19
Reinheit (%) 97%