Learn More
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 97%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS | 1719-83-1 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Weiß bis Beige |
| Elementanalytik | 56.00 to 60.10% (C) |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |