Learn More
Bicin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11348589 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348589 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11348589 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210100591
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
  • Bicin wird in einer Dünnschicht-Ionenaustauschchromatographie zur Proteinauflösung verwendet
  • Es wird in der Peptid- und Proteinkristallisation verwendet
  • Bicin wird in einer kinetischen Studie eines quaternären analogen Übergangsstatus-Komplexes der Kreatinkinase und im mehrphasigen Puffersystem für SDS-PAGE von Proteinen verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BICIN
CAS 150-25-4
Schmelzpunkt 190 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Summenformel C6H12NNaO4
Strukturformel C6H13NO4
MDL-Nummer MFCD00004295
Synonym Bicin, n,n-bis-2-Hydroxyethylglycin, Diethylolglycin, Dihydroxyethylglycin, Diethanol-Glycin, n,n-di-2-Hydroxyethylglycin, 2-Bis2-hydroxyethylaminoessigsäure, n,n-Dihydroxyethylglycin, n,n-dihydroxyethyl glycine, n,n-dihydroxyethylglycine
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (10 mg/ml, klare, farblose Lösung; eine gesättigte Lösung in Wasser hat 1.1 M)
InChI-Schlüssel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 185.16
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Formelmasse 163.2