Learn More
Bicine, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
Bicin ist eine der zwitterionischen Aminosäuren, die als Good-Buffer bezeichnet werden. Wird als biologischer Puffer und Chelatbildner verwendet.
Spezifikation
Extinktion | 0.100 AU max. at 260nm, 0.100 AU max. at 280nm |
Chemischer Name oder Material | Bicine |
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.0 to 5.0 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 100 g |
Strukturformel | (HOCH2CH2)2NCH2COOH |
Verpackung | Poly-Flasche |
Merck Index | 15, 1205 |