Learn More
Bicine, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11453094
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
11453094 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
10638203 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
10766965 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11453094 missing translation for 'mfr' Fisher BioReagents missing translation for 'supplierNo' BP2646250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Bicin ist eine der zwitterionischen Aminosäuren, die als Good-Buffer bezeichnet werden. Wird als biologischer Puffer und Chelatbildner verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-25-4
Summenformel C6H12NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.16
MDL-Nummer MFCD00004295
InChI-Schlüssel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifications
Extinktion 0.100 AU max. at 260nm, 0.100 AU max. at 280nm
Chemischer Name oder Material Bicine
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 4.0 to 5.0
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
Strukturformel (HOCH2CH2)2NCH2COOH
Verpackung Poly-Flasche
Merck Index 15, 1205
Formelmasse 163.2