Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINE, Elektrophoresequalität, ≥99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BICINE |
| Schmelzpunkt | ∼191°C (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1769362 |
| Merck Index | 14,1201 |
| Formelmasse | 163.17 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Güte | Elektrophorese |