Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicin, 99+ %, für Biochemie
Artikelnummer. 10153441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10153441 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10129512 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10331104 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10153441 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327711000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-25-4
Summenformel C6H12NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.16
MDL-Nummer MFCD00004295
InChI-Schlüssel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spezifikation
Extinktion 0.05 max. (0.5M, water) at 260nm, 0.05 max. (0.5M, water) at 280nm
Chemischer Name oder Material Bicine
Namenshinweis For biochemistry
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: leicht löslich in Ethanol, Äther, Chloroform und Benzol
Formelmasse 163.17
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie