Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bicin |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 250 g |
| IUPAC-Name | 2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure |
| Formelmasse | 163.2 |